Key Documents
Z215201
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103801
Nomenclature NACRES :
NB.72
Fabricant/nom de marque
Cowie
Longueur
400 mm
Diam. de la pale
80 mm
Diam. de l'axe
6 mm