Z189707
Sleeves for dry box glove and sleeve assembly
straight sleeves, neoprene, port size 6 in.
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
neoprene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
latex free
powder-free
reusable
Conditionnement
pack of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Taille du port
6 in.