Key Documents
Z177431
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 100 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41122403
Nomenclature NACRES :
NB.35
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F367500000
Taille du bol
92 mm × 48 mm × 35 mm
Capacité
100 mL
Taille de la poignée
100 mm
Description générale
Molded, natural color.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP