Key Documents
Z177032
LDPE wash bottles
capacity 1,000 mL, Wide-mouth
Synonyme(s) :
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
Matériaux
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Joint
Joints threaded neck (53)
Agence
suitable for EPA OTM-45
Caractéristiques
label no label
vented
with cap
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11620-1000
Capacité
1,000 mL
Description générale
Consist of one-piece cap and nozzle plus delivery tube. Deliver single drops or a needle-sharp stream. Tip may be cut to increase delivery amounts. Polyallomer cap.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Afficher tout