Principaux documents
Z154903
Sigma-Aldrich
Disposable polystyrene weighing dishes
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
Disposable Weighing Dishes
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polystyrene
rectangular
Conditionnement
pack of 100 ea
case of 500 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
L × l × H
135 mm × 135 mm × 20 mm
Boîte , Long. × larg.
135 mm × 135 mm