Principaux documents
Z146986
Sigma-Aldrich
PTFE sealing washers
CGA Inlet size 110
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.51
Conditionnement
pkg of 25 ea
Taille de l'entrée CGA
110
Description générale
Use with Aldrich lecture-bottle regulators and control valves.