Z137294
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 15 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Description
joint I.D. 20 mm
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 719040
Capacité
15 mL
Diam. du disque
20 mm
Diam. du filtre
20 mm
Dimension de pores
70-100 μm porosity
Informations légales
À utiliser avec