Z131199
Nalgene® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.1 mL, transparent polymethylpentene
Synonyme(s) :
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
long
transparent polymethylpentene
Joint
joint threaded neck13mm
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 4001-0050
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.1 mL
Capacité
50 mL