Z131032
Nalgene® graduated cylinders
volume 50 mL, accuracy: 0.4 mL, polymethylpentene
Synonyme(s) :
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polymethylpentene
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nalgene 3663-0050
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.4 mL
Couleur
transparent