Z105732
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 108 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37972-0000
Largeur
108 mm
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
- Rotates into proper position for stirring action
- Autoclavable