WHA230800
Whatman® drain disc
diam. 37 mm
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman filters, Z741485
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethylene housing
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Whatman 230800
Whatman Article No. 28418860 (US reference)
Diamètre
37 mm
Catégories apparentées
Description générale
Applications
- General laboratory microfiltration
- Quality control and sterility testing
- Removal of particulates from HPLC solvents
- Tissue culture media filtration