WHA185304750
Whatman® quartz QM-H filter discs
white, air sampling, 430 μm thick, 50 ea, 47 mm diam
Synonyme(s) :
Grade QM-H Filter, Quartz Filter
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Whatman® quartz filter, Grade QM-H, circles, diam. 47 mm, pack of 50
Matériaux
circles
quartz
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
binder: no
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Whatman 1853-047-50
Diamètre
47 mm
Épaisseur
430 μm
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques et avantages
- High stability up to 900°C
- High filtration efficiency
- Binder-free
- Minimal reactivity with biological or chemical components