WHA1822150
Whatman® glass microfiber grade GF/C filter discs 1.2 μm pore size
white, binder free, 0.26 mm thick, 100 ea, 150 mm diam
Synonyme(s) :
Z242454, glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Filtres en microfibres de verre Whatman®, sans liant, de type GF/C, Grade GF/C circles, 150 mm, 100/pk
Matériaux
borosilicate glass
circles
Description
GF/C grade: medium to fast, high loading
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Conditionnement
pack of 100
Fabricant/nom de marque
Whatman 1822-150
Whatman Article No. 28418389 (US reference)
Diamètre
150 mm
Épaisseur
0.26 mm
Dimension de pores
1.2 μm
Adéquation
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Catégories apparentées
Description générale
Les filtres en verre Cytiva’ Whatman avec papier filtre de type GF/C offrent une rétention des particules fines, un bon débit et une bonne capacité de charge. Les papiers filtres GF/C permettent l'analyse des solides en suspension.
Caractéristiques et avantages
- Largement utilisé comme filtre à solides en suspension pour les applications d'analyse de l'eau potable et des eaux usées.
- Widely used as a total suspended solids filter for applications testing both potable water and waste water.