Principaux documents
W6632
D-Glucose-1,2-13C2
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Dextrose-1,2-13C2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C2C4H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Qualité
cGMP
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Activité optique
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Pf
150-152 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13C@@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i1+1,3+1
Clé InChI
GZCGUPFRVQAUEE-SZEFTZBMSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable