W427100
2-Decanone
≥98%
Synonyme(s) :
Methyl octyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
3.5 °C (lit.)
Densité
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
orange
Chaîne SMILES
CCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup