Key Documents
W370401
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol
≥97%
Synonyme(s) :
2,6-dimethoxy-p-cresol, 3,5-dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-methylsyringol
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H2(OCH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro FEMA:
3704
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.053
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Pureté
≥97%
Point d'ébullition
145-146 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
37-42 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
medicinal; smoky; spicy; woody; phenolic
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H12O3/c1-6-4-7(11-2)9(10)8(5-6)12-3/h4-5,10H,1-3H3
Clé InChI
ZFBNNSOJNZBLLS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup