Principaux documents
W286400
Sigma-Aldrich
Phenethyl formate
≥96%, FG
Synonyme(s) :
Benzyl carbinyl formate
About This Item
Formule linéaire :
HCO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro FEMA:
2864
Conseil de l'Europe Nº :
350
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.083
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
green; herbaceous; rose
Qualité:
FG
Fragrance grade
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5075 (lit.)
pb
226 °C (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; herbaceous; rose
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-11-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,8H,6-7H2
Clé InChI
IKDIJXDZEYHZSD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1