Principaux documents
W286020
Sigma-Aldrich
Phenethyl benzoate
natural, ≥98%, FG
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CO2CH2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.27
Numéro FEMA:
2860
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
Numéro Flavis :
09.774
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
botanical
Qualité
FG
Halal
Kosher
natural
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.56 (lit.)
Point d'ébullition
182 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
honey; floral; rose
Chaîne SMILES 
O=C(OCCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(14-9-5-2-6-10-14)17-12-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10H,11-12H2
Clé InChI
OSORMYZMWHVFOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F
Point d'éclair (°C)
100 °C