W242713
Ethyl butyrate
natural, ≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
Butyric acid ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Densité de vapeur
4 (vs air)
Pression de vapeur
15.5 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥98%
Température d'inflammation spontanée
865 °F
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
pb
120 °C (lit.)
Pf
−93 °C (lit.)
Densité
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Autre catégorie plus écologique
Propriétés organoleptiques
ethereal; fruity; pineapple; sweet
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
OBNCKNCVKJNDBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Tracer aroma compound transfer from a solid and complex-flavored food matrix packed in treated papers or plastic packaging film.: Investigates the transfer dynamics of aroma compounds from food products, essential for optimizing food packaging materials to preserve flavor integrity (Dury-Brun C et al., 2007).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup