W202207
Allyl cinnamate
≥99%
Synonyme(s) :
Allyl 3-phénylacrylate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 172.515
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
pb
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
balsamic; spicy; fruity; pineapple
Chaîne SMILES
C=CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-9H,1,10H2/b9-8+
Clé InChI
KCMITHMNVLRGJU-CMDGGOBGSA-N
Application
- Acaricidal potential of active components derived from Alpinia galanga rhizome oils and their derivatives against Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae) : cette recherche explore l'activité acaricide du cinnamate d'allyle, un composé bioactif isolé d'Alpinia galanga, et met en évidence son potentiel en tant que pesticide naturel. les résultats pourraient conduire à des solutions respectueuses de l'environnement dans la lutte antiparasitaire, notamment en agriculture et dans la protection du bétail (Kang et al., 2022).
- Biocide Potentiation Using Cinnamic Phytochemicals and Derivatives : évalue les effets synergiques du cinnamate d'allyle associé à d'autres biocides, démontrant son potentiel pour accroître l'efficacité antimicrobienne contre divers agents pathogènes. L'étude souligne le rôle des dérivés du cinnamate dans le développement de stratégies antimicrobiennes avancées, essentielles pour des applications dans les domaines de la santé et de l'industrie (Malheiro et al., 2019).
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup