THS05111
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
Pd EnCat® 30
Synonyme(s) :
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
ThalesNano THS 05111
Diamètre
4 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges