Principaux documents
TEM-HC200-AU-100
Sigma-Aldrich
Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, hole size 100 μm, box of 25
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
box of 25
Taille de l'orifice
100 μm
Taille
200 mesh
Description générale
Holey Carbon Film Supported Gold Grids, 200 Mesh, Average hole size is 100 micron, 25/box