Principaux documents
T88404
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trithiane
97%
Synonyme(s) :
sym.-Trithiane, Thioformaldehyde trimer
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.27
Beilstein:
79834
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
215-220 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
C1SCSCS1
InChI
1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
Clé InChI
LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable