T8809
Tetracyanoethylene
96%
Synonyme(s) :
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
197-199 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
Clé InChI
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Reactant for:
- Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
- Thermal addition reaction with alkynes
- One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
- Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
- Biotransformation by Botrytis cinerea
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges