Principaux documents
T239291
{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]OXY}METHYL 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.419
Numéro MDL:
Autres remarques