Principaux documents
T19550
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
97%
Synonyme(s) :
Tetramethylammonium fluoroborate, [Me4N][BF4]
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(BF4)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.95
Beilstein:
3715404
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
≥300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H12N.BF4/c1-5(2,3)4;2-1(3,4)5/h1-4H3;/q+1;-1
Clé InChI
XWFABLFRYCHILB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ludmila Šimková et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 323, 106895-106895 (2021-01-12)
The molecule of 2,2-dinitroethene-1,1-diamine (FOX-7) is one of the most interesting molecules with multiple redox centres stabilized by push-pull effect. To reveal the detailed mechanism of its electrochemical process radical intermediates formed in the course of its electrochemical reduction in