Principaux documents
SYNV180008
Synthware All-glass check valve with 8mm hose connections
About This Item
Code UNSPSC :
40141600
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
V180008
Description générale
Synthware check valve with a ground seat for a liquid seal.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.