Principaux documents
SYNS101502
Synthware straight bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size: 11/25
Synonyme(s) :
Synthware S101502
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware S101502
Taille de l'alésage
2 mm
Catégories apparentées
Description générale
With 1:5 PTFE plug and a threaded pressure nut. Stopcock barrels are polished to prevent PTFE plug from scratch.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.