Principaux documents
SYNF588250
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 250 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 60 mm × 165 mm
Synonyme(s) :
Synthware F588250, Schlenk tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F588250
Capacité
250 mL
Tube, D.E. × L
60 mm × 165 mm
Taille de la vanne
0-8 mm
Description générale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company