SYNF304300
Synthware™ single-neck round-bottom flask
300 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware F304300, glass round flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F304300
Capacité
300 mL
300 mL