SYNA372440
Synthware™ Claisen adapter
joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware A372440, distillation adapter, glass Claisen adapter
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A372440