A propos de cet article
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderJoint
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A262419
Capacité
100 mL
Description générale
Adapter is placed above flask to prevent carry-over of reactions which have a tendency to foam.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.