Principaux documents
SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4513/60M
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.11
Taille du filetage
60 mm
Fabricant/nom de marque
4513/60M
SciLabware
Caractéristiques et avantages
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Autres remarques
Insert Only
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.