Principaux documents
S987484
5-CHLORO-2-METHYL-3-(3-SULFOPROPYL)BENZOTHIAZOLIUM HYDROXIDE, INNER SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H12ClNO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.804
Numéro MDL:
Autres remarques