Documents
S879754
N,N-DIMETHYL-2-(3-ETHYL-5-METHYL-4-ISOXAZOLYL)-BETA-HYDROXYTRYPTAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H23N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.403
Numéro MDL:
Autres remarques