Principaux documents
S859486
DIPHENYL N-(N-(PHENYL)THIOCARBAMOYL)PHOSPHORAMIDATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N2O3PS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.397
Numéro MDL:
Autres remarques