Principaux documents
S801658
4-(N-(2-ETHOXYPHENYL)CARBAMOYL)PHTHALIC ANHYDRIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.297
Numéro MDL:
Autres remarques