Principaux documents
S714550
2,5-DINITROBENZENESULFONIC ACID, SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H3N2NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.154
Numéro MDL:
Autres remarques