Principaux documents
S486450
2-CHLORO-N-(2-ETHYL-6-METHYL-PHENYL)-ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.693
Numéro MDL:
Autres remarques