Principaux documents
S432202
DL-4-DIMETHYLAMINO-1,2-DIPHENYL-3-METHYL-2-BUTANOL HCL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H26ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.878
Numéro MDL:
Autres remarques