Principaux documents
S313777
1-(3,4-DIMETHOXY-PH)-4-HYDROXY-5,6,7-TRIMETHOXY-NAPHTHALENE-2-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H22O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.416
Numéro MDL:
Autres remarques