Principaux documents
S21009
3-ISOBUTYRYLAMINO-3-(4-METHOXY-PHENYL)-PROPIONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.312
Numéro MDL:
Autres remarques