Principaux documents
S163627
2,5-DIAMINO-CYCLOHEXA-1,4-DIENE-1,4-DICARBOXYLIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.288
Numéro MDL:
Autres remarques