Principaux documents
R761036
N'-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-METHYLBENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H16N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.37
Numéro MDL:
Autres remarques