Key Documents
R473642
2-METHYL-IMIDAZOLE-1-CARBOTHIOIC ACID (2-METHYL-ALLYL)-AMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H13N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.288
Numéro MDL:
Autres remarques