Principaux documents
R441295
[9-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H19BrN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
463.335
Numéro MDL:
Autres remarques