Principaux documents
R432059
(4-BROMO-2,3,5,6-TETRAFLUORO-PHENYL)-HYDRAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H3BrF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.002
Numéro MDL:
Autres remarques