Principaux documents
R205370
Sigma-Aldrich
5-ALPHA-CHOLESTANE-
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable