Principaux documents
R127531
1-METHYL-2-(4-METHYLPHENYL)-5-NITRO-1H-BENZIMIDAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.29
Numéro MDL:
Autres remarques