Principaux documents
QBD11370
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-TFP ester
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C77H118F4N2O28
Poids moléculaire :
1595.75
Code UNSPSC :
51171641
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
>90%
Forme
solid or viscous liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O)N2CC3=CC=CC=C3C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C77H118F4N2O28/c78-69-64-70(79)76(81)77(75(69)80)111-74(86)14-16-87-18-20-89-22-24-91-26-28-93-30-32-95-34-36-97-38-40-99-42-44-101-46-48-103-50-52-105-54-56-107-58-60-109-62-63-110-61-59-108-57-55-106-53-51-104-49-47-102-45-43-100-41-39-98-37-35-96-33
Clé InChI
DMZOSVFUYMWYBS-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
DBCO-dPEG®₂₄-TFP ester contains a DBCO which can react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction and a TFP ester which can react with a primary amine.
Informations légales
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable